missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(2-Chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melphalan Mono-chloroethyl Dihydrochloride |
| CAS | 896715-19-8 |
| Molekylformel | C11 H15 Cl N2 O2 . 2[HCl] |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[(2-Chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Dihydrochloride, Melphalan Imp. C (EP) as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClN2O2.2ClH/c12-5-6-14-9-3-1-8(2-4-9)7-10(13)11(15)16;;/h1-4,10,14H,5-7,13H2,(H,15,16);2*1H/t10-;;/m0../s1 |
| LEDER | N[C@@H](CC1=CC=C(NCCCl)C=C1)C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-[4-(2-chloroethylamino)phenyl]propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.6238 |
| Formel vikt | 314.0356 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?