Läs mer
4-(2-kloretyl)morfolin hydroklorid, 99 %
Produktkod. 11377585
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377585 100 g 100g
11387585 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11377585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05771.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 3647-69-6 | C6H13Cl2NO | 186,076 g/mol
4-(2-kloretyl)morfolinhydroklorid (MOC) används som mellanprodukt för syntes av läkemedel (t.ex. floredil, morinamid, nimorazol och folkodin). Det används också som agrokemiska intermediärer, färgämnesmellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(2-kloretyl)morfolinhydroklorid (MOC) används som mellanprodukt för syntes av läkemedel (t.ex. floredil, morinamid, nimorazol och folkodin). Det används också som agrokemiska intermediärer, färgämnesmellanprodukter.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras inte tillsammans med syror. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibla material är syror, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3647-69-6
Molekylformel C6H13Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 186.076
MDL-nummer MFCD00012797
InChI-nyckel NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC-namn 4-(2-kloretyl)morfolin;hydroklorid
LEDER C1COCCN1CCCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Smältpunkt 184°C to 186°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 3684083
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,and methanol.
Formel vikt 186.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.