Läs mer
4-(2-kloroetyl)morfolin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30008291
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008291 100 g
30003439 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366195100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3647-69-6
Molekylformel C6H12ClNO . HCl
Molekylvikt (g/mol) 186.08
Synonym 1-(Morpholin-4-yl)-2-chloroethane Hydrochloride, 1-Chloro-2-(morpholin-4-yl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-morpholinoethane Hydrochloride, 2-(4-Morpholinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Morpholinoethyl Chloride Hydrochloride, 4-(2-Chloroethyl)morpholine Monohydrochloride, 4-(2-Chloroethyl)morpholinium Chloride, Morpholinoethyl chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride, N-(β-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride, β-Morpholinoethyl Chloride Hydrochloride;
IUPAC-namn 4-(2-kloroetyl)morfolin; hydroklorid
LEDER Cl.ClCCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H