Läs mer
4-[2-(klormetyl)-4-(trifluormetyl)fenyl]morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356805
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11356805 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10421124 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356805 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57824CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 892502-15-7
Molekylformel C12H13ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 279.687
MDL-nummer MFCD09025889
InChI-nyckel KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 18525887
IUPAC-namn 4-[2-(klormetyl)-4-(trifluormetyl)fenyl]morfolin
LEDER C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 279.69
Procent renhet 97%