Läs mer
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498055
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498055 250 mg 250mg
15415067 1 g 1g
15425067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32346.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610277-84-4
Molekylformel C12H8Cl2O3S
Molekylvikt (g/mol) 303.15
MDL-nummer MFCD01631899
InChI-nyckel ILZBGLOVCXTRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chlorophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-chlorophenoxy, 4-2-chlorophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-2-chlorophenoxy phenyl sulfone, 4-2-chlorophenoxy phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794710
LEDER ClC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn 4-(2-chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Formel vikt 303.17
Procent renhet 96%