missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Chlorophenyl)-1,4-Dihydro-2-(Hydroxymethyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester |
| CAS | 79781-21-8 |
| Molekylformel | C18 H20 Cl N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-(hydroxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClNO5/c1-4-25-18(23)16-13(9-21)20-10(2)14(17(22)24-3)15(16)11-7-5-6-8-12(11)19/h5-8,15,20-21H,4,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(CO)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC-namn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-(hydroxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.808 |
| Formel vikt | 365.103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?