missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Chlorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Chlorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 677713-46-1 |
| Molekylformel | C13 H9 Cl N2 O S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2OS/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)14)15-13(17)16-12(9)18-7/h2-6H,1H3,(H,15,16,17) |
| LEDER | Cc1cc2C(=NC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | 4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1H-thieno[2,3-d]pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.74 |
| Formel vikt | 276.0124 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?