Läs mer
4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline, Mikromol™
Produktkod. 17911896
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17911896 25 mg
1 options
Produktkod. 17911896 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0945.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitro-quinazoline
CAS 1647150-35-3
Analyt- eller komponentnamn 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitro-quinazoline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H8 Cl N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-Nitro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline, 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline
InChI formel InChI=1S/C14H8ClN3O2/c15-12-4-2-1-3-10(12)14-11-7-9(18(19)20)5-6-13(11)16-8-17-14/h1-8H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc2ncnc(c3ccccc3Cl)c2c1
IUPAC-namn 4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinazoline
Molekylvikt (g/mol) 285.6852
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 285.0305 g/mol