Läs mer
4-(2-klorfenyl)but-3-en-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180732
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10180732 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10180732 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04159DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 20766-37-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9ClO
Linjär formel ClC6H4CH=CHC(O)CH3
MDL-nummer MFCD00084971
Kvantitet 1 g
Synonym 4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-chlorophenyl, e-4-2-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 3e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-o-chlorophenyl, e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-chlorophenyl, o-chlorobenzalacetone, 2-chloro-benzalacetone, 2-chlorostyrylmethyl ketone
InChI-nyckel FHDSETHROOWFCQ-VOTSOKGWSA-N
LEDER CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC-namn (E)-4-(2-klorfenyl)but-3-en-2-on
Molekylvikt (g/mol) 180.631
PubChem CID 5372820
Formel vikt 180.63
Procent renhet 97%