Läs mer
4-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone |
| CAS | 180005-03-2 |
| Molekylformel | C12 H13 Cl O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-12-4-2-1-3-11(12)9-5-7-10(14)8-6-9/h1-4,9H,5-8H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C2CCC(=O)CC2 |
| IUPAC-namn | 4-(2-chlorophenyl)cyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.684 |
| Formel vikt | 208.065 |