Läs mer
4-(2-Cyano-2-propyl)bensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15469937
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469937 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15469937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53173.MD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
Bensenboronsyra medierade den ortospecifika hydroxialkyleringen av fenoler med aldehyder. Boronsyrors förmåga att reversibelt binda diolfunktionella grupper har använts för fluorescerande detektion av sackarider. Det kan det vara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Cyano-2-propyl)benzeneboronic acid
CAS 850568-67-1
Smältpunkt 146°C to 148°C
Molekylformel C10H12BNO2
MDL-nummer MFCD06659832
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-4-boronophenyl-2-methylpropanenitrile, 4-2-cyanopropan-2-yl phenylboronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenyl boronic acid, 2-4-boronophenyl-2-methylpropionitrile, 4-2-cyanopropan-2-yl benzeneboronic acid, 4-2-cyanopropan-2-yl phenyl boronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenylboronic acid, 4-2-cyanoprop-2-yl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenyl
Löslighetsinformation Soluble in water. [9g/100 mL (20°C)]
InChI-nyckel BNXBFDTWYHAEIR-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C#N)(O)O
IUPAC-namn [4-(2-cyanopropan-2-yl)fenyl]borsyra
Molekylvikt (g/mol) 189.021
PubChem CID 44119324
Formel vikt 189.02
Procent renhet 97%