missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol |
| CAS | 63659-16-5 |
| Molekylformel | C12 H16 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, Betaxolol Hydrochloride Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c13-12-5-3-10(4-6-12)7-8-14-9-11-1-2-11/h3-6,11,13H,1-2,7-9H2 |
| LEDER | Oc1ccc(CCOCC2CC2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vikt | 192.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?