Läs mer
[[4-[2-(Cyklopropylmetoxi)etyl]fenoxi]metyl]oxiran, TRC
Produktkod. 30362069
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362069 250 mg
30353769 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30362069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC988670250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63659-17-6
Molekylformel C15 H20 O3
Molekylvikt (g/mol) 248.32
Synonym Betaxolol Hydrochloride Imp. C (EP), Betaxolol Imp. C (EP), 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, Betaxolol Hydrochloride Impurity C, Betaxolol Impurity C
IUPAC-namn 2-[[4-[2-(cyklopropylmetoxi)etyl]fenoxi]metyl]oxiran
LEDER C(Cc1ccc(OCC2CO2)cc1)OCC3CC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Formel vikt 248.1412