missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone, TRC

Produktkod. 30134379
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134379 500 mg
30003971 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD470920500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 796-77-0
Molekylformel C19 H23 N O2
Molekylvikt (g/mol) 297.39
Synonym [4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 4-[2-(diethylamino)ethoxy]- (6CI,7CI,8CI), 4-(β-Diethylaminoethoxy)benzophenone, 4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone
IUPAC-namn [4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-phenylmethanone
LEDER CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3
Formel vikt 297.1729
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.