missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Mikromol™
Beskrivning
[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone |
| CAS | 796-77-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H23 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 4-[2-(diethylamino)ethoxy]- (6CI,7CI,8CI), 4-(beta-Diethylaminoethoxy)benzophenone, 4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone, Clomifene Citrate Impurity B, Clomifene Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-phenylmethanone |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?