Läs mer
4-[2-(dimetylamino)etoxi]bensaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 193.24 |
| Procent renhet | 95% |