Läs mer
4-[2-(Dimetylamino)etoxi]bensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde |
| CAS | 15182-92-0 |
| Molekylformel | C11H15NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCOc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(dimetylamino)etoxi] bensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vikt | 193.1103 |