Läs mer
4-[2-(dimetylamino)etoxi]bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile |
| CAS | 24197-95-3 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C11H14N2O |
| MDL-nummer | MFCD05738937 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-2-dimethylamino ethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-2-dimethylamino ethoxy, 4-2-dimethylaminoethoxy benzonitrile, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzonitrile, 4-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzonitrile, 4-2-dimethylamino ethoxy benzenecarbonitrile |
| InChI-nyckel | DTYDLVIYHGGCOG-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |