Läs mer
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 190.1106 |