Läs mer
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, TRC
Produktkod. 30009832
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009832 100 g
30005080 250 mg
30008469 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD471165100G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20059-73-8
Molekylformel C11 H18 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 194.27
Synonym Benzenemethanamine, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]- (9CI, ACI), 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-[2-(dimethylamino)ethoxy]- (6CI, 7CI, 8CI), 2-[4-(Aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethan-1-amine, 2-[4-(Aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, [2-(4-Aminomethyl-phenoxy)-ethyl]-dimethyl-amine, [2-[(4-Aminomethylphenyl)oxy]ethyl]dimethylamine, [4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methanamine, NSC 37857
IUPAC-namn 2-[4-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
LEDER CN(C)CCOc1ccc(CN)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-9,12H2,1-2H3
Formel vikt 194.1419