Läs mer
4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazooxindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazooxindole |
| CAS | 1797121-33-5 |
| Molekylformel | C16H22N4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazoindol-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N4O/c1-3-9-20(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19-17)16(21)18-13/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,18,21) |
| LEDER | O=C(N1)C(C2=C1C=CC=C2CCN(CCC)CCC)=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 3-diazo-4-(2-(dipropylamino)ethyl)indolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.37 |
| Formel vikt | 286.18 |