missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indoline-2,3-dione Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17951296
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17951296 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17951296 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0331.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indoline-2,3-dione Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Oxo Ropinirole hydrochloride
CAS 221264-21-7
Analyt- eller komponentnamn 3-Oxo Ropinirole hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H22 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Indole-2,3-dione, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-2,3-dione, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), SKF-96266-A, Ph Eur Ropinirole Impurity A, USP Ropinirole Related Compound B, SKF-96266, SB-270341, RRT = 1.4 [SB-410189], SKF-98959, RRT = 28.5 [SB-381331], SKF-96413, Ropinirole Related Compound B as Hydrochloride, Ropinirole Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Ropinirole Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
LEDER Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)C(=O)c12
IUPAC-namn 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1H-indole-2,3-dione;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 310.82
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 310.1448 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.