missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl]amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
4-[[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl]amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 200575-15-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H32 N6 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl]amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N6O5S/c1-5-7-17-19(20(21(23)29)27(4)25-17)24-22(30)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H2,23,29)(H,24,30) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1NC(=O)c2cc(ccc2OCC)S(=O)(=O)N3CCN(C)CC3 |
| IUPAC-namn | 4-[[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylbenzoyl]amino]-2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?