Läs mer
4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-3-n-propylpyrazole-5-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)21(3)20-12)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23) |
| Formel vikt | 330.1692 |