Läs mer
4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| CAS | 501120-38-3 |
| Molekylformel | C17H22N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)20-21(12)3)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23) |
| LEDER | CCCc1c(NC(=O)c2ccccc2OCC)c(nn1C)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-[(2-ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.38 |
| Formel vikt | 330.1692 |