Läs mer
4-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-2-hydroxy-5-methyl-3-morpholinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metolachlor metabolite CGA 49751 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c1-4-11-7-5-6-9(2)12(11)15-10(3)8-18-14(17)13(15)16/h5-7,10,14,17H,4,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 249.1365 |