Läs mer
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine, 98%
Produktkod. 15468528
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468528 100 g 100g
15448528 5 g 5g
15458528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61940.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2689-39-6 | C10H11FN2O3 | 226.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2689-39-6
Molekylformel C10H11FN2O3
Molekylvikt (g/mol) 226.21
MDL-nummer MFCD03138381
InChI-nyckel ZEQCFSSBZPZEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-fluoro-4-morpholinonitrobenzene, acmc-209gtt, cambridge id 6614516, 3fluoro-4-morpholinonitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl-nitrobenzene, 1-fluoro-2-morpholino-5-nitrobenzene
PubChem CID 2905489
IUPAC-namn 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Kvantitet 100 g
Formel vikt 226.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.