missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| CAS | 2689-39-6 |
| Molekylformel | C10 H11 F N2 O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | N-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11FN2O3/c11-9-7-8(13(14)15)1-2-10(9)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.2 |
| Formel vikt | 226.0754 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?