Läs mer
4-(2-fluorobenzyl)piperidinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15410779
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410779 5 g 5g
15408556 250 mg 250mg
15400779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63849.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 193357-21-0 | C12H17ClFN | 229,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193357-21-0
Molekylformel C12H17ClFN
Molekylvikt (g/mol) 229.72
MDL-nummer MFCD08669673
InChI-nyckel XZRQMBCQGGXDKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-3-fluorobenzyl piperidine hcl
PubChem CID 17039493
LEDER Cl.FC1=CC=CC(CC2CCNCC2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-[(3-fluorfenyl)metyl]piperidinhydroklorid
Formel vikt 229.72
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.