Läs mer
4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 50263-91-7 |
| Molekylformel | C13 H9 F N2 O S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9FN2OS/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)14)15-13(17)16-12(9)18-7/h2-6H,1H3,(H,15,16,17) |
| LEDER | Cc1cc2C(=NC(=O)Nc2s1)c3ccccc3F |
| IUPAC-namn | 4-(2-fluorophenyl)-6-methyl-1H-thieno[2,3-d]pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.29 |
| Formel vikt | 260.042 |