Läs mer
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one, cis + trans, 98%
Produktkod. 11484037
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484037 25 g 25g
11474037 5 g 5g
11478900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19456.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-15-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-15-4
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00039566
InChI-nyckel GBKGJMYPQZODMI-SNAWJCMRSA-N
Synonym furfurylideneacetone, 4-2-furyl-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-furanyl, fam polymer, oramin r, furfural acetone, oramin special gr, furfuralacetone polymer, polyfurfurylidineacetone, furfuralacetone
PubChem CID 735940
IUPAC-namn (E)-4-(furan-2-yl)but-3-en-2-on
LEDER CC(=O)C=CC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt 33°C to 38°C
Kokpunkt 112°C to 115°C (10 mmHg)
Flampunkt 103°C (217°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 109696
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.