Läs mer
4-(2-furyl)bensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10085952
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10085952 250 mg 250mg
10432453 1 g 1g
10372055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10085952 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34404CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 60456-77-1
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.183
InChI-nyckel WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
PubChem CID 2772295
IUPAC-namn 4-(furan-2-yl)bensaldehyd
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-furyl)benzaldehyde
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.18
Procent renhet 97%