Läs mer
4-(2-furyl)bensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432453
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10432453 1 g 1g
10085952 250 mg 250mg
10372055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10432453 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34404DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 60456-77-1
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.183
InChI-nyckel WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
PubChem CID 2772295
IUPAC-namn 4-(furan-2-yl)bensaldehyd
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-furyl)benzaldehyde
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.18
Procent renhet 97%