missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(2-Furyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™

Produktkod. p-3175273
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357074 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10367074 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10357074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34401CB
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 35461-98-4
Molekylformel C11H8O3
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD04039073
InChI-nyckel FOJYVBSPOBUCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl benzoic acid, 4-furan-2-yl benzoic acid, 4-furan-2-yl-benzoic acid, 2-4-carboxyphenyl furan, 4-fur-2-ylbenzoic acid, p-2-furyl benzoic acid, 4-2-furanyl benzoic acid
PubChem CID 5138791
IUPAC-namn 4-(furan-2-yl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(2-Furyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.18
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.