Läs mer
4-(2-Furyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10357074
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357074 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10367074 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10357074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34401CB
Kemiska identifierare
CAS 35461-98-4
Molekylformel C11H8O3
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD04039073
InChI-nyckel FOJYVBSPOBUCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl benzoic acid, 4-furan-2-yl benzoic acid, 4-furan-2-yl-benzoic acid, 2-4-carboxyphenyl furan, 4-fur-2-ylbenzoic acid, p-2-furyl benzoic acid, 4-2-furanyl benzoic acid
PubChem CID 5138791
IUPAC-namn 4-(furan-2-yl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Furyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.18
Procent renhet 97%