Läs mer
4-(2-Furyl)but-3-en-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Furyl)but-3-en-2-one |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 136.15 |
| Procent renhet | 97% |