Läs mer
[4-(2-Furyl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3175222
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
250mg
Product Code. 10432643
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC34409CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 17920-85-3
Molekylformel C11H10O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD06203036
InChI-nyckel IKZLKNNNCKXCKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl phenyl methanol, 4-furan-2-yl phenyl methanol, 4-fur-2-yl phenyl methanol, 4-furan-2-yl benzyl alcohol, 4-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537506
IUPAC-namn [4-(furan-2-yl)fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifications
Kemiskt namn eller material [4-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.2
Procent renhet 97%