Läs mer
4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 374067-96-6 |
| Molekylformel | C10 H15 N O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-10(2,7-12)8-3-5-9(6-4-8)15(11,13)14/h3-6,12H,7H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| LEDER | CC(C)(CO)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.3 |
| Formel vikt | 229.0773 |