Läs mer
4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2'-bipyrimidin)-4-yl]benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2'-bipyrimidin)-4-yl]benzenesulfonamide |
| CAS | 1076198-22-5 |
| Molekylformel | C25H24ClN5O5S |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | Des-6-(2-Hydroxyethoxy)- 6-Chloro-Hydroxy Bosentan |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24ClN5O5S/c1-25(2,15-32)16-9-11-17(12-10-16)37(33,34)31-22-20(36-19-8-5-4-7-18(19)35-3)21(26)29-24(30-22)23-27-13-6-14-28-23/h4-14,32H,15H2,1-3H3,(H,29,30,31) |
| LEDER | COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)CO)c4ncccn4 |
| IUPAC-namn | N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin-4-yl]-4-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.01 |
| Formel vikt | 541.1187 |