Läs mer
4-[2-Hydroxy-3-[(1-metyletyl)amino]propoxy]bensaldehyd-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde-d7 |
| Molekylformel | C13 D7 H12 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | p-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzaldehyde-d7, H 128/80-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,10D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]bensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.338 |
| Formel vikt | 244.18 |