Läs mer
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 237.1365 |
| Procent renhet | >95% |