Läs mer
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO4/c1-9(2)14-7-11(15)8-18-12-5-3-10(4-6-12)13(16)17/h3-6,9,11,14-15H,7-8H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 253.1314 |