Läs mer
4-(2-hydroxyetyl)-1,3-dihydro-2H-indolin-2-one, TRC
Produktkod. 30389307
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30389307 100 mg
1 options
Produktkod. 30389307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH942090100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one
CAS 139122-19-3
Molekylformel C10 H11 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13)
LEDER OCCc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC-namn 4-(2-hydroxyetyl)-1,3-dihydroindol-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.079