missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 404839-11-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H9 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP), Potassium Clavulanate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11) |
| LEDER | OCCc1c[nH]cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?