missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30138570
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138570 50 mg
30136321 25 mg
17903205 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82535050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 404839-11-8
Molekylformel C7 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP)
IUPAC-namn 4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
LEDER OCCc1c[nH]cc1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11)
Formel vikt 155.0582
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.