Läs mer
4-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Thermo Scientific™
Produktkod. 11439530
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439530 250 mg 250mg
11449530 1 g 1g
2 options
Produktkod. 11439530
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50347.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10223-33-3
Molekylformel C12H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 218.256
MDL-nummer MFCD00067790
InChI-nyckel AVOONTISHAAFGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-4h-pyrazol-3-one, 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, acmc-20amxh
PubChem CID 10192677
IUPAC-namn 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-one
LEDER CC1=NN(C(=O)C1CCO)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.26