Läs mer
4-(2-Hydroxyethyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxyethyl)benzaldehyde |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4,7,10H,5-6H2 |
| Formel vikt | 150.0681 |