Läs mer
4-(2-hydroxyetyl)benzonitril, 98 %
Produktkod. 11329677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329677 5 g 5g
11319677 250 mg 250mg
11309677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041283.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Organiskt mellanprodukt | CAS: 69395-13-7 | C9H9NO | 147,177 g/mol
4-(2-hydroxietyl)bensonitril används för att framställa 4-(2-bromo-etyl)-bensonitril. Den används som organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69395-13-7
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00052461
InChI-nyckel RBSJBNYPTGMZIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-cyanophenyl ethanol, 2-4-cyanophenyl ethan-1-one, 4-2-hydroxyethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzeneethanol, p-cyanophenethylalcohol, p-cyanophenethyl alcohol, 4-cyanophenethyl alcohol, acmc-20a4x6
PubChem CID 2800815
IUPAC-namn 4-(2-hydroxietyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Kokpunkt 116 °C till 118 °C (0,5 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Chunks och/eller Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.