Läs mer
4-(2-hydroxietyl)bensonitril, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Linjär formel | CNC6H4(CH2)2OH |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 147.18 |
| Procent renhet | 97% |