Läs mer
4-(2-hydroxietyl)bensonitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10263662
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10263662 1 g 1g
10171132 250 mg 250mg
10144054 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10263662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00139DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 69395-13-7
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
InChI-nyckel RBSJBNYPTGMZIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-cyanophenyl ethanol, 2-4-cyanophenyl ethan-1-one, 4-2-hydroxyethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzeneethanol, p-cyanophenethylalcohol, p-cyanophenethyl alcohol, 4-cyanophenethyl alcohol, acmc-20a4x6
PubChem CID 2800815
IUPAC-namn 4-(2-hydroxietyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CNC6H4(CH2)2OH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.18
Procent renhet 97%